CAS RN 499771-20-9
IUPAC Navn:
2-[(morpholin-2-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Synonymer:
2-(morpholin-2-ylmethyl)isoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol):
246.27
Molekylformel:
C13H14N2O3
InChi Key:
UXEHWYCZZGPXOH-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
O=C1N(CC2CNCCO2)C(=O)C2=CC=CC=C12