Få mere at vide
2-(1,4-Oxazinan-2-ylmethyl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dion, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10171432
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10171432 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10171432 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL01033DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1, 4-Oxazinan-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1, 3(2H)-dione
CAS 499771-20-9
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H14N2O3
Mængde 1 g
Synonym 2-morpholin-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-1,4-oxazinan-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-morpholinylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl benzo c azoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-yl methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione
InChI nøgle UXEHWYCZZGPXOH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COC(CN1)CN2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
IUPAC navn 2-(morpholin-2-ylmethyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 246.266
PubChem CID 2801580
Formel vægt 246.26
Procent renhed 90%