accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClN

CAS RN 4979-79-7

IUPAC Navn: 4-chloro-2-phenylquinoline
Synonymer: 4-chloro-2-phenylquinoline
Molekylvægt (g/mol): 239.7
Molekylformel: C15H10ClN
InChi Key: GLVDSTVYOFXBKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater