Få mere at vide
4-chlor-2-phenylquinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10448900 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10448900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164870025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4979-79-7 | C15H10ClN | 239.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-phenylquinoline
Navn note 99%
CAS 4979-79-7
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62°C to 64°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H10ClN
MDL nummer MFCD00160641
Mængde 2.5 g
Synonym 4-chloro-2-phenyl-quinoline, 4-chloro-2-phenyquinoline, 2-phenyl-4-chloroquinoline, 4-chloro-2-phenyl-quinolin, 4-chloro-2-phenyl quinoline
InChI nøgle GLVDSTVYOFXBKT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3C(=C2)Cl
IUPAC navn 4-chlor-2-phenylquinolin
Molekylvægt (g/mol) 239.71
PubChem CID 278376
Formel vægt 239.71
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver