CAS RN 496-55-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
D-Erythrulose (1M in Water), 90%, TRC
CAS: 496-55-9 Molekylær formel: C4 H8 O4 Molekylvægt (g/mol): 120.1 Synonym: 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy-, (3R)-,2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy-, (R)-,D-glycero-Tetrulose (7CI,8CI),(3R)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone,D-Erythrulose,D-Threulose,D-glycero-2-Tetrulose IUPAC navn: (3R)-1,3,4-trihydroxybutan-2-one SMIL: OC[C@@H](O)C(=O)CO