missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Erythrulose (~0.3 M in Water, ~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Erythrulose |
| CAS | 496-55-9 |
| Molekylær formel | C4 H8 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy-, (3R)-, 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy-, (R)-, D-glycero-Tetrulose (7CI,8CI), (3R)-1,3,4-Trihydroxy-2-butanone, D-Erythrulose, D-Threulose, D-glycero-2-Tetrulose |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3,5-7H,1-2H2/t3-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (3R)-1,3,4-trihydroxybutan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.1 |
| Formel vægt | 120.0423 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?