accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHOHOHHOHO

CAS RN 488-59-5

IUPAC Navn: cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Synonymer: (-)-inositol 肌醇 inositol inositols 1,2,3,4,5,6-cyclohexanehexol
Molekylvægt (g/mol): 180.16
Molekylformel: C6H12O6
InChi Key: CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1C(O)C(O)C(O)C(O)C1O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater