missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

scyllo-Inositol, TRC

Artikelnummer. 30407207
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407207 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407207 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6660505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale scyllo-Inositol
CAS 488-59-5
Molekylær formel C6 H12 O6
Mængde 5 mg
Synonym scyllo-Inositol, Inositol, scyllo- (8CI), Scyllitol (6CI,7CI), AZD 103, Cocositol, ELND 005, Quercinitol, scyllo-Cyclohexanehexol
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3+,4+,5-,6-
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0634
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.