accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOCH3H3C(E)

CAS RN 483-63-6

IUPAC Navn: (2E)-N-ethyl-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide
Synonymer: crotamiton crotalgin crotamitone 克罗米通 crotaglin
Molekylvægt (g/mol): 203.29
Molekylformel: C13H17NO
InChi Key: DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
SMILES: CCN(C(=O)\C=C\C)C1=CC=CC=C1C

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater