Få mere at vide
Crotamiton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310386
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30310386 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30310386 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11754000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Crotamiton
CAS 483-63-6
Analyt- eller komponentnavne Crotamiton
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C13 H17 N O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Crotamiton, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide
InChI formel InChI=1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3
SMIL CCN(C(=O)C=CC)c1ccccc1C
IUPAC navn N-ethyl-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 203.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 203.131 g/mol