Få mere at vide
Crotamiton, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Crotamiton |
| CAS | 483-63-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Crotamiton |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C13 H17 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Crotamiton, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCN(C(=O)C=CC)c1ccccc1C |
| IUPAC navn | N-ethyl-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide |
| Vis mere |