accessibility menu, dialog, popup

UserName

NMgBr

CAS RN 480424-83-7

IUPAC Navn: magnesium(2+) 4-[(piperidin-1-yl)methyl]benzen-1-ide bromide
Synonymer: magnesium(2+) 4-(piperidin-1-ylmethyl)benzen-1-ide bromide
Molekylvægt (g/mol): 278.48
Molekylformel: C12H16BrMgN
InChi Key: XDZALNKSOIYDJE-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].C(N1CCCCC1)C1=CC=[C-]C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater