accessibility menu, dialog, popup

UserName

NMgBr

CAS RN 480424-82-6

IUPAC Navn: magnesium(2+) 3-[(piperidin-1-yl)methyl]benzen-1-ide bromide
Synonymer: magnesium(2+) 3-(piperidin-1-ylmethyl)benzen-1-ide bromide
Molekylvægt (g/mol): 278.48
Molekylformel: C12H16BrMgN
InChi Key: WKNBJMLYCYSQGO-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].C(N1CCCCC1)C1=C[C-]=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater