Få mere at vide
[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesiumbromid, 0,25 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11915901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11915901 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 11915901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431700500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-82-6, 109-99-9
CAS min % 4.53, 89.44
CAS Max % 10.56, 95.47
Farve Brun
Tæthed 0.9230g/mL
Flammepunkt −17 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C12H16BrMgN
MDL nummer MFCD03840895
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.923
Synonym 2-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, magnesium,1-phenylmethyl piperidine,bromide, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesiu, 1-3-bromomagnesio phenyl methyl piperidine, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI nøgle QLVYNMWCYBTNEP-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1=CC=CC(CN2CCCCC2)=C1
IUPAC navn magnesium;1-(phenylmethyl)piperidin;bromid
Molekylvægt (g/mol) 278.48
PubChem CID 16217259
Formel vægt 278.47
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • [3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.