accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SNNO

CAS RN 479400-30-1

IUPAC Navn: 1-benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Synonymer: 3-benzyl-2-(methylsulfanyl)imidazole-4-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol): 232.3
Molekylformel: C12H12N2OS
InChi Key: FELACOPTUQTZRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=NC=C(C=O)N1CC1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater