Få mere at vide
1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471483
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10471483 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10471483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC28904DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 479400-30-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H12N2OS
MDL nummer MFCD04974046
Mængde 1 g
Synonym 1-benzyl-2-methylsulfanyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 3-benzyl-2-methylsulfanyl imidazole-4-carbaldehyde, 2-methylthio-1-benzylimidazole-5-carbaldehyde, 1-benzyl-2-methylthio-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2-methylthio-3-benzyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde
InChI nøgle FELACOPTUQTZRP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=NC=C(N1CC2=CC=CC=C2)C=O
IUPAC navn 3-benzyl-2-methylsulfanylimidazol-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 232.301
PubChem CID 343414
Formel vægt 232.31
Procent renhed 97%