CAS RN 479-79-8
IUPAC Navn:
11H-benzo[a]fluoren-11-one
Synonymer:
benzo[a]fluoren-11-one
Molekylvægt (g/mol):
230.27
Molekylformel:
C17H10O
InChi Key:
RNICURKFVSAHLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1C2=CC=CC=C2C2=CC=C3C=CC=CC3=C12