Få mere at vide
Benzo[a]fluoren-11-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo[a]fluorenone |
| CAS | 479-79-8 |
| Molekylær formel | C17 H10 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 11H-Benzo[a]fluoren-11-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H10O/c18-17-15-8-4-3-7-13(15)14-10-9-11-5-1-2-6-12(11)16(14)17/h1-10H |
| SMIL | O=C1c2ccccc2c3ccc4ccccc4c13 |
| IUPAC navn | benzo[a]fluoren-11-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vægt | 230.0732 |