accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNNCl

CAS RN 4752-10-7

IUPAC Navn: 1,4-dichlorophthalazine
Synonymer: 1,4-dichlorophthalazine
Molekylvægt (g/mol): 199.03
Molekylformel: C8H4Cl2N2
InChi Key: ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C2C=CC=CC2=C(Cl)N=N1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater