Få mere at vide
1,4-Dichlorophthalazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dichlorophthalazine |
| CAS | 4752-10-7 |
| Molekylær formel | C8H4Cl2N2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4Cl2N2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)12-11-7/h1-4H |
| SMIL | Clc1nnc(Cl)c2ccccc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.04 |
| Formel vægt | 197.9752 |