accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNSHOFFF

CAS RN 465514-19-6

IUPAC Navn: {5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophen-2-yl}methanol
Synonymer: {5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophen-2-yl}methanol
Molekylvægt (g/mol): 262.25
Molekylformel: C10H9F3N2OS
InChi Key: RJIIPCWLMHMXQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1N=C(C=C1C(F)(F)F)C1=CC=C(CO)S1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater