Få mere at vide
[5-[1-Methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-thienyl]methanol, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693023
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10693023 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10693023 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00643DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-thienyl}methanol
CAS 465514-19-6
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H9F3N2OS
MDL nummer MFCD03407368
Mængde 1 g
Synonym 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thienyl methanol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophen-2-yl methanol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophen-2-yl methanol, maybridge3_004455, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl-2-thienyl methan-1-ol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thienylmethanol
InChI nøgle RJIIPCWLMHMXQA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)CO)C(F)(F)F
IUPAC navn [5-[1-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]thiophen-2-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 262.25
PubChem CID 2780713
Formel vægt 262.25
Procent renhed 90%