accessibility menu, dialog, popup

UserName

SCZnBr

CAS RN 45438-80-0

IUPAC Navn: bromozincylium; thiophen-2-ide
Synonymer: bromozincylium; thiophen-2-ide
Molekylvægt (g/mol): 228.41
Molekylformel: C4H3BrSZn
InChi Key: KRDONBTWAGIZME-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.S1C=CC=[C-]1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater