Få mere at vide
2-Thienylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475355
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475355 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15475355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58397.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 45438-80-0 | C4H3BrSZn | 228.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Thienylzinkbromid anvendes som medicinske mellemprodukter.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrechlorider. Opbevares under tørt inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thienylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 45438-80-0
Tæthed 0.973
Molekylær formel C4H3BrSZn
MDL nummer MFCD01317002
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom
Synonym zinc 2h-thiophen-2-ide bromide, zinc 2+ ion thiophen-2-ide bromide
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle KRDONBTWAGIZME-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Zn+]Br.S1C=CC=[C-]1
IUPAC navn bromzink(1+);2H-thiophen-2-id
Molekylvægt (g/mol) 228.41
PubChem CID 4428324
Formel vægt 228.41