accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOH3COCH3ClO

CAS RN 4521-61-3

IUPAC Navn: 3,4,5-trimethoxybenzoyl chloride
Synonymer: 3,4,5-trimethoxybenzoyl chloride
Molekylvægt (g/mol): 230.64
Molekylformel: C10H11ClO4
InChi Key: BUHYMJLFRZAFBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(Cl)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater