Få mere at vide
3,4,5-Trimethoxybenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,5-Trimethoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 4521-61-3 |
| Molekylær formel | C10H11ClO4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid Chloride, NSC 91023, Tri-O-methylgalloyl Chloride, Trimethylgalloyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO4/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 3,4,5-trimethoxybenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.64 |
| Formel vægt | 230.0346 |