accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOOHNSOO

CAS RN 4482-01-3

IUPAC Navn: 2H-1λ⁶,3λ⁶,2-benzodithiazole-1,1,3,3-tetrone
Synonymer: 2H-1λ⁶,3λ⁶,2-benzodithiazole-1,1,3,3-tetrone
Molekylvægt (g/mol): 219.23
Molekylformel: C6H5NO4S2
InChi Key: QRWQFOHBHHIZKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=S1(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)