Få mere at vide
1,2-Benzenedisulfonic Imide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Benzenedisulfonic Imide |
| CAS | 4482-01-3 |
| Molekylær formel | C6H5NO4S2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO4S2/c8-12(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)7-12/h1-4,7H |
| SMIL | O=S1(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1λ6,3λ6,2-benzodithiazole 1,1,3,3-tetraoxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.23 |
| Formel vægt | 218.966 |