accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOO

CAS RN 4441-63-8

IUPAC Navn: 4-cyclohexylbutanoic acid
Synonymer: 4-cyclohexylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 170.25
Molekylformel: C10H18O2
InChi Key: UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCCC1CCCCC1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater