accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHOO(E)

CAS RN 4436-74-2

IUPAC Navn: (3E)-hex-3-enedioic acid
Synonymer: 3-hexenedioic acid
Molekylvægt (g/mol): 144.13
Molekylformel: C6H8O4
InChi Key: YHGNXQAFNHCBTK-OWOJBTEDSA-N
SMILES: OC(=O)C\C=C\CC(O)=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater