missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-3-Hexenedioic Acid, TRC

Artikelnummer. 30406981
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406981 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2949051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-3-Hexenedioic Acid
CAS 4436-74-2
Molekylær formel C6H8O4
Mængde 1 g
Synonym 3-Hexenedioic Acid, beta-Hydromuconic Acid, 2-Butene-1,4-dicarboxylic Acid, Dihydromuconic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
SMIL OC(=O)C\C=C\CC(=O)O
IUPAC navn (E)-hex-3-enedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Formel vægt 144.0423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.