accessibility menu, dialog, popup

UserName

N(R)N(R)O(S)(R)NNOHNHHOHO

CAS RN 4294-16-0

IUPAC Navn: 2-[6-(benzylamino)-9H-purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Synonymer: adenosine,6N-benzyl
Molekylvægt (g/mol): 357.37
Molekylformel: C17H19N5O4
InChi Key: MRPKNNSABYPGBF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(NCC3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater