missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N6-Benzyl Adenosine, TRC

Artikelnummer. 30333712
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333712 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB224615250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N6-Benzyl Adenosine
CAS 4294-16-0
Molekylær formel C17 H19 N5 O4
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N5O4/c23-7-11-13(24)14(25)17(26-11)22-9-21-12-15(19-8-20-16(12)22)18-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9,11,13-14,17,23-25H,6-7H2,(H,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(benzylamino)purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 357.36
Formel vægt 357.1437
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.