accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNON

CAS RN 4233-33-4

IUPAC Navn: 4-phenyl-4,5-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3,5-dione
Synonymer: 4-phenyl-1,2,4-triazole-3,5-dione
Molekylvægt (g/mol): 175.15
Molekylformel: C8H5N3O2
InChi Key: ISULLEUFOQSBGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1N=NC(=O)N1C1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater