missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, TRC

Artikelnummer. 30416235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3373801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione
CAS 4233-33-4
Molekylær formel C8 H5 N3 O2
Mængde 1 g
Synonym Δ1-1,2,4-Triazoline-3,5-dione','4-phenyl- (7CI), 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione, 4-Phenyl-1,2,4-triazole-3,5-dione, 4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Phenyl-1,2,4-triazolinedione, 4-Phenyl-3,5-dioxotriazole, 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Phenyl-4,5-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3,5-dione, 4-Phenyl-4H-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Phenyl-4H-[1,2,4]triazole-3,5-dione, 4-Phenyl-Δ1-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Phenyldehydrourazole, 4-Phenyltriazoline-3,5-dione, Azodicarboxylic acid N-phenylimide, N-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, N-Phenyl-1,3,4-triazoline-2,5-dione, N-Phenyl-1,3,5-triazoline-2,4-dione, N-Phenylazodicarboximide, N-Phenylazodicarboxylic imide, N-Phenyltriazoline-3,5-dione, N-Phenyltriazolinedione, NSC 150362, PTAD
InChI formel InChI=1S/C8H5N3O2/c12-7-9-10-8(13)11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL O=C1N=NC(=O)N1c2ccccc2
IUPAC navn 4-phenyl-1,2,4-triazole-3,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 175.14
Formel vægt 175.0382
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.