accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHNOHO

CAS RN 42288-26-6

IUPAC Navn: 2-[(4-cyanophenyl)amino]acetic acid
Synonymer: [(4-cyanophenyl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol): 176.18
Molekylformel: C9H8N2O2
InChi Key: KJRQMXRCZULRHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CNC1=CC=C(C=C1)C#N

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater