Få mere at vide
N-(4-Cyanophenyl)-glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(4-Cyanophenyl)-glycine |
| CAS | 42288-26-6 |
| Molekylær formel | C9H8N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(4-Cyanophenylamino)acetic Acid, 4-(((Carboxy)methyl)amino)benzonitrile, N-(4-Cyanophenyl)glycine, N-(p-Cyanophenyl)glycine, [(4-Cyanophenyl)amino]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)11-6-9(12)13/h1-4,11H,6H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)CNc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC navn | 2-(4-cyanoanilino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 176.0586 |