accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COSOHO

CAS RN 41345-70-4

IUPAC Navn: 3-(acetylsulfanyl)propanoic acid
Synonymer: 3-(acetylsulfanyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 148.18
Molekylformel: C5H8O3S
InChi Key: AYQXANXXZYKTDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)SCCC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater