Få mere at vide
3-(Acetylthio)propionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Acetylthio)propionic Acid |
| CAS | 41345-70-4 |
| Molekylær formel | C5 H8 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3S/c1-4(6)9-3-2-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC(=O)SCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-acetylsulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.18 |
| Formel vægt | 148.0194 |