accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3

CAS RN 41051-15-4

IUPAC Navn: methyl 4-methoxy-3-oxobutanoate
Synonymer: methyl 4-methoxy-3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol): 146.14
Molekylformel: C6H10O4
InChi Key: QGBPKJFJAVDUNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCC(=O)CC(=O)OC
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater