missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-Methoxyacetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Methoxyacetoacetate |
| CAS | 41051-15-4 |
| Molekylær formel | C35 H32 Cl N3 O3 S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Methoxy-3-oxo-butyric Acid Methyl ester, 4-Methoxy-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, 4-Methoxyacetoacetic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Methoxy-3-oxobutanoate, Methyl 4-Methoxy-3-oxobutyrate, Methyl 4-Methoxyacetoacetate, Methyl gamma-Methoxyacetoacetate, gamma-Methoxyacetoacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H32ClN3O3S/c1-34(2,3)32(41)42-23-24-14-13-21-28(36)30(24)38-31(40)29-22-37-33(43-29)39-35(25-15-7-4-8-16-25,26-17-9-5-10-18-26)27-19-11-6-12-20-27/h4-22H,23H2,1-3H3,(H,37,39)(H,38,40) |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)OCc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(NC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)s2 |
| IUPAC navn | [3-chloro-2-[[2-(tritylamino)-1,3-thiazole-5-carbonyl]amino]phenyl]methyl 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 610.165 |
| Formel vægt | 609.185 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?