accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHIHO

CAS RN 41046-67-7

IUPAC Navn: 2-iodobenzene-1,3-diol
Synonymer: 2-iodobenzene-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol): 236.01
Molekylformel: C6H5IO2
InChi Key: BNJXHRMYHDWZKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=CC(O)=C1I

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater