Få mere at vide
2-Iodoresorcinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447597
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447597 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15447597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35941.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41046-67-7 | C6H5IO2 | 236.008 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoresorcinol
CAS 41046-67-7
Smeltepunkt 107°C to 109°C
Molekylær formel C6H5IO2
MDL nummer MFCD09701440
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Synonym 2-iodoresorcinol, 2-iodo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 2-iodo, 2-iodo-1,3-dihydroxybenzene, iodoresorcinol, ambkkkkk491, acmc-1aol8, 1,3-benzenediol,2-iodo, 2-iodo-benzene-1,3-diol, 2-iodo-1,3-benzenediol #
InChI nøgle BNJXHRMYHDWZKL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)O)I)O
IUPAC navn 2-iodbenzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 236.008
PubChem CID 616833
Formel vægt 236.01
Procent renhed 97%