accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3NH2HCl

CAS RN 40918-51-2

IUPAC Navn: ethyl 2-aminopentanoate hydrochloride
Synonymer: ethyl 2-aminopentanoate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 181.66
Molekylformel: C7H16ClNO2
InChi Key: CHAJBHNQIZAJJM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.CCCC(N)C(=O)OCC
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater