Få mere at vide
O-Ethyl-L-norvaline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O-Ethyl-L-norvaline Hydrochloride |
| CAS | 40918-51-2 |
| Molekylær formel | C7H16ClNO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Norvaline Ethyl Ester Hydrochloride, L-Norvaline Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl L-Norvalinate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CCC[C@H](N)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-aminopentanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.66 |
| Formel vægt | 181.087 |