accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHNNH2NNH(E/Z)

CAS RN 406208-42-2

IUPAC Navn: 2-amino-6-[2-(cyclopropylmethoxy)-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene]-4-(piperidin-4-yl)-1,6-dihydropyridine-3-carbonitrile
Synonymer: 2-amino-6-[2-(cyclopropylmethoxy)-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene]-4-(piperidin-4-yl)-1H-pyridine-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol): 364.45
Molekylformel: C21H24N4O2
InChi Key: DWQVGCQPWXKRKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(C#N)C(=CC(N1)=C1C(=O)C=CC=C1OCC1CC1)C1CCNCC1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater