Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ACHP
Beskrivelse
IκB kinase inhibitor (IC50 values are 8.5 and 250 nM for IKKβ and IKKα respectively). Selective for IKKα and IKKβ over IKK3, Syk and MAPKKK4 (IC50 values are > 20 μM). Inhibits DNA binding activity of NF-κB. Blocks NF-κB pathway in multiple myeloma cell lines; induces cell growth arrest and apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ACHP |
| CAS | 406208-42-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C21H24N4O2 |
| Formel vægt | 364.44 |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.449 |