accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCl

CAS RN 40480-10-2

IUPAC Navn: heptadecanoyl chloride
Synonymer: heptadecanoyl chloride
Molekylvægt (g/mol): 288.9
Molekylformel: C17H33ClO
InChi Key: ICDQUAGMQCUEMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)