missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heptadecanoyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30407374
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407374 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH281055100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Heptadecanoyl Chloride
CAS 40480-10-2
Molekylær formel C17H33ClO
Mængde 100 mg
Synonym Heptadecanoic Acid Chloride, n-Heptadecanoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C17H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3
SMIL ClC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
IUPAC navn heptadecanoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 288.9
Formel vægt 288.22
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.