accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3CH3

CAS RN 40458-98-8

IUPAC Navn: 2,7-bis(propan-2-yl)naphthalene
Synonymer: 2,7-diisopropylnaphthalene
Molekylvægt (g/mol): 212.34
Molekylformel: C16H20
InChi Key: YGDMAJYAQCDTNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C1=CC2=CC(=CC=C2C=C1)C(C)C
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)