missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,7-Diisopropylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Diisopropylnaphthalene |
| CAS | 40458-98-8 |
| Molekylær formel | C16H20 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20/c1-11(2)14-7-5-13-6-8-15(12(3)4)10-16(13)9-14/h5-12H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)C1=CC2=C(C=C1)C=CC(=C2)C(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.33 |
| Formel vægt | 212.1565 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?